2-Cloro-5-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromometil)-2-cloro-5-(trifluorometil)benceno
PC3355-1G PC3355-25G PC3355-5G
APOSPC3355-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3355-1G APOSPC3355-25G APOSPC3355-5G
2-Cloro-5-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
2-Cloro-5-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula: C₈H₅BrClF₃
MW: 273.48 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 51
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236216
Núm. CAS: 237761-77-2
UN: 3265
ADR: 8 II