1-(4-Fluorophenylsulphonyl)pyrrolidine
Proveedor: Apollo Scientific
PC3357-1G PC3357-5G
APOSPC3357-1GEA 72.7 EUR
APOSPC3357-1G APOSPC3357-5G
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)pyrrolidine
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₂FNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00783756
Núm. CAS: 157187-14-9