3'-Fluoro-4'-(trifluorometil)propiofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3366-250MG PC3366-1G PC3366-5G
APOSPC3366-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC3366-250MG APOSPC3366-1G APOSPC3366-5G
3'-Fluoro-4'-(trifluorometil)propiofenona 97%
3'-Fluoro-4'-(trifluorometil)propiofenona
Formula: C₁₀H₈F₄O
MW: 220,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236306
Núm. CAS: 237761-78-3