1,2-Dichloro-3-fluorobenzene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC3368-25G
PC3368-5G
APOSPC3368-25GEA
77
EUR
APOSPC3368-25G
APOSPC3368-5G
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene 96%
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene
Formula:
C₆H₃Cl₂F Pto. Ebullición: 80 °C/22mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060647 Núm. CAS: 36556-50-0 |