3-Fluoro-2-nitropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3369-1G PC3369-5G PC3369-10G PC3369-25G
APOSPC3369-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3369-1G APOSPC3369-5G APOSPC3369-10G APOSPC3369-25G
3-Fluoro-2-nitropiridina 98%
3-Fluoro-2-nitropiridina
Formula: C₅H₃FN₂O₂
Pto. de fusión: 30…35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114127
Núm. CAS: 54231-35-5