3'-Fluoroacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3-Fluorophenyl)ethanone, m-Fluoroacetophenone
PC3370-100G PC3370-25G PC3370-1G PC3370-5G PC3370-10G
APOSPC3370-100GEA 0 EUR
APOSPC3370-100G APOSPC3370-25G APOSPC3370-1G APOSPC3370-5G APOSPC3370-10G
3'-Fluoroacetofenona 97%
3'-Fluoroacetofenona
Formula: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Pto. Ebullición: 81 °C/9mmHg
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000338
Núm. CAS: 455-36-7
EINECS: 207-245-4