Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC3371-25G PC3371-5G
APOSPC3371-25GEA 670 EUR
APOSPC3371-25G APOSPC3371-5G
Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Formula: C₄F₉KO₄S
MW: 354,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155953
Núm. CAS: 117205-07-9