Potassium vinyltrifluoroborate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Potassium trifluoro(vinyl)borate
PC3373-25G PC3373-5G PC3373-100G
APOSPC3373-25GEA 81.2 EUR
APOSPC3373-25G APOSPC3373-5G APOSPC3373-100G
Potassium vinyltrifluoroborate 97%
Potassium vinyltrifluoroborate
Formula: C₂H₃BF₃K
MW: 133,95 g/mol
Pto. de fusión: 226…230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093335
Núm. CAS: 13682-77-4
UN: 3261
ADR: 8,II