Sodium bromodifluoroacetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bromodifluoroacetic Acid Sodium Salt
PC3374-25G PC3374-5G PC3374-1G
APOSPC3374-25GEA 50.9 EUR
APOSPC3374-25G APOSPC3374-5G APOSPC3374-1G
Sodium bromodifluoroacetate 97%
Sodium bromodifluoroacetate
Formula: C₂HBrF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038355
Núm. CAS: 84349-27-9