Sodium chlorofluoroacetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3376-1G PC3376-5G
APOSPC3376-1GEA 72.5 EUR
APOSPC3376-1G APOSPC3376-5G
Sodium chlorofluoroacetate 98%
Sodium chlorofluoroacetate
Formula: C₂HClFNaO₂
MW: 134.47 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861160
Núm. CAS: 70395-35-6