4'-Fluoroacetofenona 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
PC3380-100G
PC3380-1KG
PC3380-250G
APOSPC3380-100GEA
43.5
EUR
APOSPC3380-100G
APOSPC3380-1KG
APOSPC3380-250G
4'-Fluoroacetofenona 99%
4'-Fluoroacetofenona
Formula:
C₈H₇FO MW: 138.14 g/mol Pto. Ebullición: 196 °C Densidad: 1.138 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000354 Núm. CAS: 403-42-9 EINECS: 206-960-9 |