2,2,3,3-Tetrafluoropropyltriethylammoniumtriflate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3382-25G PC3382-5G
APOSPC3382-25GEA 433 EUR
APOSPC3382-25G APOSPC3382-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyltriethylammoniumtriflate 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyltriethylammoniumtriflate
Formula: C₁₀H₁₈F₇NO₃S
MW: 365,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038359
Núm. CAS: 1330184-85-4