Nickel(II) trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3387-10G PC3387-25G PC3387-5G PC3387-1G
APOSPC3387-10GEA 0 EUR
APOSPC3387-10G APOSPC3387-25G APOSPC3387-5G APOSPC3387-1G
Nickel(II) trifluoromethanesulphonate
Nickel(II) trifluoromethanesulphonate
Formula: C₂F₆NiO₆S₂
Pto. de fusión: 100…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673740
Núm. CAS: 60871-84-3