DL-2-Fluoro-3-alanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-2-fluoropropanoic acid
PC3387E-250MG PC3387E-100MG
APOSPC3387E-250MGEA 337 EUR
APOSPC3387E-250MG APOSPC3387E-100MG
DL-2-Fluoro-3-alanine
DL-2-Fluoro-3-alanine
Formula: C₃H₆FNO₂
Pto. de fusión: 222…223 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041324
Núm. CAS: 3821-81-6