2-(Trifluoroacetyl)pyrrole 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3389-25G PC3389-5G PC3389-1G
APOSPC3389-25GEA 548 EUR
APOSPC3389-25G APOSPC3389-5G APOSPC3389-1G
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole 99%
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole
Formula: C₆H₄F₃NO
MW: 163,100 g/mol
Pto. de fusión: 48…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00141809
Núm. CAS: 2557-70-2