2-Fluoroanilina 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3390-1KG PC3390-250G PC3390-500G
APOSPC3390-1KGEA 82.8 EUR
APOSPC3390-1KG APOSPC3390-250G APOSPC3390-500G
2-Fluoroanilina 99+%
2-Fluoroanilina
Intermediate for the synthesis of Flurbiprofen, an important NSAID.
Formula: C₆H₆FN
Pto. Ebullición: 182…183 °C
Pto. de fusión: –29 °C
Densidad: 1,151 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007642
Núm. CAS: 348-54-9
EINECS: 206-478-9
UN: 2941
ADR: 6.1,III