4,4,4-Trifluorocrotonic acid 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 4,4,4-Trifluorobut-2-enoic acid

PC3392-25G PC3392-5G
APOSPC3392-25GEA 323 EUR
APOSPC3392-25G APOSPC3392-5G
4,4,4-Trifluorocrotonic acid 97%
4,4,4-Trifluorocrotonic acid
Formula: C₄H₃F₃O₂
MW: 140,06 g/mol
Pto. Ebullición: 68…69 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 55…56 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02181180
Núm. CAS: 71027-02-6
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR