2,2,2-Trifluoroethyl crotonate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3394-25G PC3394-5G PC3394-1G
APOSPC3394-25GEA 272 EUR
APOSPC3394-25G APOSPC3394-5G APOSPC3394-1G
2,2,2-Trifluoroethyl crotonate 99%
2,2,2-Trifluoroethyl crotonate
Formula: C₆H₇F₃O₂
Pto. Ebullición: 52…53 °C/115mmHg
Densidad: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: <37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038364
Núm. CAS: 287957-36-2
UN: 1993
ADR: 3,III