2-(Trifluoromethyl)dioxolane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3398-5G PC3398-1G
APOSPC3398-5GEA 357 EUR
APOSPC3398-5G APOSPC3398-1G
2-(Trifluoromethyl)dioxolane 97%
2-(Trifluoromethyl)dioxolane
Formula: C₄H₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 90 °C
Densidad: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038366
Núm. CAS: 2344-09-4
UN: 1993
ADR: 3,III