3-Fluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3400-100G PC3400-1KG PC3400-500G PC3400-25G
APOSPC3400-100GEA 143 EUR
APOSPC3400-100G APOSPC3400-1KG APOSPC3400-500G APOSPC3400-25G
3-Fluoroanilina 98%
3-Fluoroanilina
Formula: C₆H₆FN
Pto. Ebullición: 186…187 °C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007758
Núm. CAS: 372-19-0
EINECS: 206-747-0
UN: 2941
ADR: 6.1,III