3-Fluoro-2-nitroanisole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3402-1G PC3402-5G
APOSPC3402-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3402-1G APOSPC3402-5G
3-Fluoro-2-nitroanisole 98%
3-Fluoro-2-nitroanisole
Formula: C₇H₆FNO₃
Pto. de fusión: 44…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368752
Núm. CAS: 641-49-6