3-Fluoro-2-nitrofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3403-5G PC3403-1G PC3403-25G
APOSPC3403-5GEA 24.8 EUR
APOSPC3403-5G APOSPC3403-1G APOSPC3403-25G
3-Fluoro-2-nitrofenol 98%
3-Fluoro-2-nitrofenol
Formula: C₆H₄FNO₃
Pto. de fusión: 37…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368753
Núm. CAS: 385-01-3