2-Amino-3-fluorophenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3404-1G PC3404-5G
APOSPC3404-1GEA 23.2 EUR
APOSPC3404-1G APOSPC3404-5G
2-Amino-3-fluorophenol 97%
2-Amino-3-fluorophenol
Formula: C₆H₆FNO
Pto. de fusión: 126…127 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368754
Núm. CAS: 53981-23-0