2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC3405-1G PC3405-5G
APOSPC3405-1GEA 313 EUR
APOSPC3405-1G APOSPC3405-5G
2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₄BrF₅O
Pto. de fusión: 48…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09259004
Núm. CAS: 886762-02-3
UN: 3261
ADR: 8,III