Cloruro de 2,4-dicloro-5-fluorobenzoilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,4-Dichloro-5-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
PC3408-25G
PC3408-5G
APOSPC3408-25GEA
234
EUR
APOSPC3408-25G
APOSPC3408-5G
Cloruro de 2,4-dicloro-5-fluorobenzoilo 98%
Cloruro de 2,4-dicloro-5-fluorobenzoilo
Formula:
C₇H₂Cl₃FO MW: 227.45 g/mol Pto. Ebullición: 143…144 °C/35mmHg Densidad: 1.568 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075341 Núm. CAS: 86393-34-2 EINECS: 428-390-1 UN: 3265 ADR: 8 II |