5-Fluoro-2-(trifluorometil)benzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: α,α,α,5-Tetrafluoro-o-tolualdehyde, 2-Trifluoromethyl-5-fluorobenzaldehyde
PC3423-10G PC3423-5G
APOSPC3423-10GEA 79.9 EUR
APOSPC3423-10G APOSPC3423-5G
5-Fluoro-2-(trifluorometil)benzaldehído 98%
5-Fluoro-2-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄F₄O
MW: 192.11 g/mol
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236276
Núm. CAS: 90381-08-1