α-α-α-2,3,5,6-Heptafluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3424-25G PC3424-5G
APOSPC3424-25GEA 192 EUR
APOSPC3424-25G APOSPC3424-5G
α-α-α-2,3,5,6-Heptafluorotolueno 98%
α-α-α-2,3,5,6-Heptafluorotolueno
Formula: C₇HF₇
MW: 218,07 g/mol
Pto. Ebullición: 111…112 °C
Densidad: 1,601 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012385
Núm. CAS: 651-80-9
UN: 1993
ADR: 3,III