3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC3426-25G
PC3426-5G
PC3426-1G
APOSPC3426-25GEA
342
EUR
APOSPC3426-25G
APOSPC3426-5G
APOSPC3426-1G
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula:
C₉H₆F₄O MW: 206,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236273 Núm. CAS: 237761-81-8 |