Difluoromalonato de dietilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3428-1G PC3428-5G
APOSPC3428-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3428-1G APOSPC3428-5G
Difluoromalonato de dietilo 98%
Difluoromalonato de dietilo
Formula: C₇H₁₀F₂O₄
Pto. Ebullición: 94…95 °C/23mmHg
Densidad: 1,179 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221617
Núm. CAS: 680-65-9