1-Bromo-3-(difluorometoxi)benceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC3429-1G
PC3429-5G
PC3429-10G
APOSPC3429-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3429-1G
APOSPC3429-5G
APOSPC3429-10G
1-Bromo-3-(difluorometoxi)benceno 98%
1-Bromo-3-(difluorometoxi)benceno
Formula:
C₇H₅BrF₂O Pto. Ebullición: 196…197 °C Densidad: 1,585 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236233 Núm. CAS: 262587-05-3 |