3-Fluoroanísol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3430-100G PC3430-25G PC3430-50G PC3430-1KG
APOSPC3430-100GEA 65.5 EUR
APOSPC3430-100G APOSPC3430-25G APOSPC3430-50G APOSPC3430-1KG
3-Fluoroanísol 99%
3-Fluoroanísol
Formula: C₇H₇FO
Pto. Ebullición: 158…159 °C
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 1,104 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000335
Núm. CAS: 456-49-5
EINECS: 207-267-4
UN: 1993
ADR: 3,III