N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)-4-boronobenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-{[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]sulphamoyl}benzeneboronic acid
PC3433-1G PC3433-250MG
APOSPC3433-1GEA 350 EUR
APOSPC3433-1G APOSPC3433-250MG
N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)-4-boronobenzenesulphonamide
N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)-4-boronobenzenesulphonamide
Formula: C₁₃H₁₁BF₃NO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878331
Núm. CAS: 957062-98-5