2-(Trifluorometoxi)bencenosulfonamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3435-1G PC3435-5G PC3435-25G
APOSPC3435-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3435-1G APOSPC3435-5G APOSPC3435-25G
2-(Trifluorometoxi)bencenosulfonamida
2-(Trifluorometoxi)bencenosulfonamida
Formula: C₇H₆F₃NO₃S
Pto. de fusión: 187…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320751
Núm. CAS: 37526-59-3