Ácido 2,6-difluoro-4-metoxifenilborónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC3437-1G
PC3437-25G
PC3437-5G
APOSPC3437-1GEA
27.7
EUR
APOSPC3437-1G
APOSPC3437-25G
APOSPC3437-5G
Ácido 2,6-difluoro-4-metoxifenilborónico 98%
Ácido 2,6-difluoro-4-metoxifenilborónico
Formula:
C₇H₇BF₂O₃ Pto. de fusión: 125…130 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD05664299 Núm. CAS: 406482-20-0 |