8-Fluoroisoquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3441-100MG PC3441-500MG PC3441-250MG
APOSPC3441-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC3441-100MG APOSPC3441-500MG APOSPC3441-250MG
8-Fluoroisoquinolina
8-Fluoroisoquinolina
Formula: C₉H₆FN
MW: 147.1500 g/mol
Pto. de fusión: 27…28 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09878369
Núm. CAS: 1075-00-9