4-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC3444-1G PC3444-5G
APOSPC3444-1GEA 215 EUR
APOSPC3444-1G APOSPC3444-5G
4-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₆BrFN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878403
Núm. CAS: 957062-81-6