1-(Diclorometil)-2-fluorobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC3444A-25G PC3444A-5G PC3444A-100G
APOSPC3444A-25GEA 216 EUR
APOSPC3444A-25G APOSPC3444A-5G APOSPC3444A-100G
1-(Diclorometil)-2-fluorobenceno 97%
1-(Diclorometil)-2-fluorobenceno
Formula: C₇H₅Cl₂F
Pto. Ebullición: 224…232 °C
Densidad: 1,309 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043797
Núm. CAS: 320-65-0
UN: 3265
ADR: 8,III