1-(Diclorometil)-3-fluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: α,α-Dichloro-3-fluortoluene, 1-(Dichloromethyl)-3-fluorobenzene
PC3444B-25G PC3444B-5G
APOSPC3444B-25GEA 263 EUR
APOSPC3444B-25G APOSPC3444B-5G
1-(Diclorometil)-3-fluorobenceno 98%
1-(Diclorometil)-3-fluorobenceno
Formula: C₇H₅Cl₂F
MW: 179,02 g/mol
Pto. Ebullición: 195…197 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037112
Núm. CAS: 402-64-2