2,3,5-Trifluorobenzamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3445-5G PC3445-1G
APOSPC3445-5GEA 59.6 EUR
APOSPC3445-5G APOSPC3445-1G
2,3,5-Trifluorobenzamida 97%
2,3,5-Trifluorobenzamida
Formula: C₇H₄F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061198
Núm. CAS: 238403-46-8