2-Fluorobenzaldehído 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3450-100G PC3450-1KG PC3450-250G
APOSPC3450-100GEA 0 EUR
APOSPC3450-100G APOSPC3450-1KG APOSPC3450-250G
2-Fluorobenzaldehído 99%
2-Fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₅FO
Pto. Ebullición: 172…175 °C
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003302
Núm. CAS: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
UN: 1989
ADR: 3,III