1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3451-1G
APOSPC3451-1GEA 74.1 EUR
APOSPC3451-1G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine
Formula: C₁₁H₁₃FN₂O₂
MW: 224,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798370
Núm. CAS: 719-70-0