4-Fluoro-2-iodoanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3452-100G PC3452-25G PC3452-5G
APOSPC3452-100GEA 102 EUR
APOSPC3452-100G APOSPC3452-25G APOSPC3452-5G
4-Fluoro-2-iodoanilina 98%
4-Fluoro-2-iodoanilina
Formula: C₆H₅FIN
Pto. Ebullición: 74…76 °C
Densidad: 1,99 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042584
Núm. CAS: 61272-76-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III