Undecafluorohexanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3454-1G PC3454-5G PC3454-10G
APOSPC3454-1GEA 0 EUR
APOSPC3454-1G APOSPC3454-5G APOSPC3454-10G
Undecafluorohexanoic acid
Undecafluorohexanoic acid
Formula: C₆HF₁₁O₂
Pto. Ebullición: 157 °C
Densidad: 1,762 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00198040
Núm. CAS: 307-24-4
EINECS: 206-196-6
UN: 3265
ADR: 8,II