4'-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3457-1G PC3457-25G PC3457-5G
APOSPC3457-1GEA 27.7 EUR
APOSPC3457-1G APOSPC3457-25G APOSPC3457-5G
4'-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₇F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01091004
Núm. CAS: 220227-53-2