6-Fluoro-o-anísaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-6-metoxibenzaldehído, 6-Fluoro-2-anísaldehído
PC3458-1G PC3458-25G PC3458-5G
APOSPC3458-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3458-1G APOSPC3458-25G APOSPC3458-5G
6-Fluoro-o-anísaldehído 98%
6-Fluoro-o-anísaldehído
Formula: C₈H₇FO₂
Pto. de fusión: 59…63 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01090998
Núm. CAS: 146137-74-8