3-Fluorobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3460-100G PC3460-1KG PC3460-500G
APOSPC3460-100GEA 23.2 EUR
APOSPC3460-100G APOSPC3460-1KG APOSPC3460-500G
3-Fluorobenzaldehído 98%
3-Fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₅FO
MW: 124.11 g/mol
Pto. Ebullición: 56…58 °C/10mmHg
Densidad: 1.174 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003348
Núm. CAS: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
UN: 1989
ADR: 3 III