4-Fluorobenzaldehído 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3470-100G PC3470-500G
APOSPC3470-100GEA 21.9 EUR
APOSPC3470-100G APOSPC3470-500G
4-Fluorobenzaldehído 99%
4-Fluorobenzaldehído
Synthesis, 63 (1991): simple preparation of several 4-aryloxy phenols (via substitution then Baeyer-Villiger).
Formula: C₇H₅FO
MW: 124.11 g/mol
Pto. Ebullición: 70…72 °C/10mmHg
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1.175 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003378
Núm. CAS: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
UN: 1989
ADR: 3 III