4-Metoxi-2-(trifluorometil)benzaldehido
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3479-1G PC3479-25G PC3479-5G
APOSPC3479-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3479-1G APOSPC3479-25G APOSPC3479-5G
4-Metoxi-2-(trifluorometil)benzaldehido
4-Metoxi-2-(trifluorometil)benzaldehido
Formula: C₉H₇F₃O₂
Pto. de fusión: 39…41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01091011
Núm. CAS: 106312-36-1