Ácido (4-fluorofenil)metabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-fluorofenilborano
PC3482-25G PC3482-100G PC3482-500G
APOSPC3482-25GEA 21.9 EUR
APOSPC3482-25G APOSPC3482-100G APOSPC3482-500G
Ácido (4-fluorofenil)metabórico 97%
Ácido (4-fluorofenil)metabórico
Contains variable amounts of the anhydride GLC reagent for diols see: J. Chromatogr.,158,33,1978
Formula: C₆H₆BFO₂
Pto. de fusión: 262…265 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039136
Núm. CAS: 1765-93-1