Tris(hexafluoroisopropyl)borate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Boric Acid Tris(hexafluoroisopropyl) Ester
PC3486-1G PC3486-25G PC3486-5G
APOSPC3486-1GEA 114 EUR
APOSPC3486-1G APOSPC3486-25G APOSPC3486-5G
Tris(hexafluoroisopropyl)borate 95%
Tris(hexafluoroisopropyl)borate
Formula: C₉H₃BF₁₈O₃
MW: 511,90 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191615
Núm. CAS: 6919-80-8